Saltar a
DPLUS-1K
Escalera de ADN DirectLoad Plus 1kb
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid (Reagent)
Quality Segment
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Es adecuado para utilizar como marcador de electroforesis para el ADN
Preparation Note
-20 °C durante un máximo de 24 meses, o 4 °C hasta 12 meses o a temperatura ambiente hasta 6 meses.
Other Notes
La escalera de ADN DirectLoad Plus 1kp contiene 12 fragmentos, que se obtienen de productos de PCR y ADN de doble cadena digerido con enzimas de restricción apropiadas equilibradas a Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) y EDTA 10 mM después de la extracción con fenol.
El ADN incluye fragmentos de pares de bases que van desde 100 a 10 000. Las bandas de 1.000 y 3 000 pares de bases tienen mayor intensidad para servir como puntos de referencia.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DPLUS-100DPLUS-100HDPLUS-1KS
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 500 μL
packaging
vial of 500 μL
packaging
vial of 500 μL
packaging
vial of 600 μL
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c