Documentos clave
D00571T01
Millipore
Cartucho de filtración Clarigard®
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE seal
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Clarigard®
Clarigard®
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg
tamaño de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparación
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L
Información legal
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany