CWSS03SB1
Filtro de cartucho Bevigard™
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Bevigard™-M Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.2 μm
About This Item
material
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Bevigard™
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
7.1 cm (2.8 in.)
filtration area
2.07 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤150 mg/cartridge
matrix
Bevigard™-M
pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type beer
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
General description
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte las secciones de instalación y humectación del manual del usuario de OptiScale®-25 y la introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Specifications
Preparation Note
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
30 min con agua caliente a 80 °C
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2