CWSC71S03
Milligard® 1,2/ 0,5 µm nominal, Cartucho
pore size 1.2/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Milligard Cartridge Filter 10 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
L
10 in.
W
2.9 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
7.1 cm (2.8 in.)
filtration area
0.7 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤50 mg/cartridge
matrix
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte las secciones de instalación y humectación del manual del usuario de OptiScale®-25 y la introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Specifications
Preparation Note
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Analysis Note
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2