Documentos clave
CVVI53TPE
Millipore
Durapore® CBR 0,1 µm, Cartucho
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Tamaño de la unidad
30 in.
filtración área
2.07 m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Código
Code 5
Descripción general
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Otras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany