CVML72TP3
Durapore® 0,1 µm, Cartucho
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Durapore CVML Cartridge Filter 20 in. 0.1 μm Code 7
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
filtración área
1.38 m2
impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤48 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Otras notas
Nota de preparación
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.