CVGB01TP
Durapore® 0,22 µm hidrófoba, Cartucho
pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 0
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
10 in.
filtración área
0.69 m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.