Documentos clave
CVDR03PP3
Millipore
Durapore® 0,65 µm, Cartucho
pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Durapore Cartridge Filter without prefilter 30 in. 0.65 μm Code 0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Parámetros
≤30 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 121 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
2.07 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤60 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.65 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥965 mbar (14 psig), air with water at 23 °C
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
30 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 135 °C; 30 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C.
Nota de análisis
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥1 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany