CS40MS02H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinónimos:
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
Anchura
9.4 cm (3.7 in.)
filtración área
0.027 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
0.9-1.2 μg/L
entrada
sample type liquid
conductividad
0.91 – 1.29 μS/cm
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.