CS20MS01F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.11 m², High-density cell cultures, Process Scale
Sinónimos:
Clarisolve 20 m Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
Millistak+® media
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Longitud
62 cm (24.2 in.)
Anchura
5.8 cm (2 in.)
filtración área
0.11 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
Categorías relacionadas
Descripción general
El filtro de profundidad CLARISOLVE®, una unidad a escala μPod, proporciona la forma más rápida y eficiente de clarificar corrientes de gran densidad y transferir fácilmente los procesos upstream a downstream sin el uso de centrifugación.
Este filtro CLARISOLVE® tiene una superficie de filtración de 0,11 m2 y un formato Pod (punto de suministro).
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
Se mantiene la integridad después de 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable