Key Documents
CR1003006
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CR
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 10 μm Code 0 Silicone
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
silicone seal
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤50 mg
pore size
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
General description
Los cartuchos de filtración Polygard CR® son filtros nominales diseñados para aplicaciones de eliminación de partículas en líquidos y gases. La estructura de profundidad de densidad graduada de los medios filtrantes Polygard-CR proporciona la máxima capacidad de filtración, un tamaño de poro de 10,0 μm y la estructura toda de polipropileno ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química.
Los cartuchos de filtración Polygard-CR proporcionan un alto rendimiento con una presión diferencial máxima de 4,8 bar (70 psid) a 25 °C.
Aplicaciones típicas
Los cartuchos de filtración de gran eficiencia Polygard-CR, compuestos por membranas de polipropileno de densidad graduada, se utilizan ampliamente en la industria de las bebidas para aplicaciones de filtración de líquidos y gases con el fin de proteger los filtros más herméticos.
Cumplimiento normativo
Los cartuchos de filtración Polygard® CR están diseñados, desarrollados y fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad aprobado por un organismo de registro acreditado según la norma de sistemas de calidad ISO 9000 y se envían con un certificado de calidad. Cada cartucho está respaldado por una guía de validación relativa al cumplimiento de los requisitos normativos.
Para trazabilidad y una fácil identificación, cada filtro está marcado con características identificativas.
Disponible en múltiples formatos
La línea de productos Polygard-CR ofrece una gama completa de superficies de filtración disponibles para adaptarse a los diferentes requisitos de la aplicación. Se ofrece una variedad de opciones de conexión para una fácil adaptación a las carcasas existentes.
Estos dispositivos se han desarrollado para minimizar el volumen de retención al evaluar varias configuraciones de material.
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 126 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C.
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con descarga de ≥15 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas de remojo en agua
Legal Information
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany