Documentos clave
CPG500B500G
Millipore
CPG, 500 Angstrom
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable