CP18
Anti-Collagen Type II (Ab-1) Mouse mAb (II-4C11)
liquid, clone II-4C11, Calbiochem®
Sinónimos:
Collagen Type II antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
II-4C11, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, human, bovine, rabbit
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL2A1(1280)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kivrikko, K,I. 1993 Ann. Med.25, 113.
Sandell, L.J., et al. 1991 J. Cell. Biol.114, 1307.
Ryan, M.C., and Sandell, L.J. 1990 J. Biol. Chem.265, 10334.
Mayne, R., and Burgeson, R.E. 1987 Structure and Function of Collagen Types,Academic Press, Orlando, FL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable