Documentos clave
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
tamaño de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge