Merck
CDRM6HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/4 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Sinónimos:
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Lynx®
Parámetros
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Altura
13.7 cm (5.4 in.)
Longitud
25.7 cm (10.1 in.)
Anchura
8.4 cm (3.3 in.)
Adaptador
3/4 in. inlet hose barb
Aplicación
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.