Documentos
CDFC02203
Milli-Q
Cartucho de carbono Super-C
For use with Super-Q® systems
Sinónimos:
Cartucho de carbono Super-C
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
packaging
pkg of 3 units
L
55 cm (22 in.)
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
General description
El cartucho de carbón Super-C, un cartucho de filtración de carbón activado sintético, elimina eficazmente las partículas orgánicas y los contaminantes del agua purificada utilizando un exclusivo carbón envasado en seco.
Application
El cartucho de carbón Super-C se utiliza con el sistema Super-Q® para eliminar las trazas de compuestos orgánicos del agua.
Features and Benefits
  • Longitud: 56 cm.
  • Los cartuchos producen de manera uniforme agua ultrapura cuya calidad supera las especificaciones ASTM/CAP/CLSI para el agua de tipo I.
Legal Information
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany