Documentos clave
C0MTF10C1
Millipore
OM Filter URETHANE Code F 10 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
304 stainless steel
borosilicate glass fiber (BGF)
nitrile seal
polypropylene
Características
hydrophilic
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
tamaño de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparación
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C