BN-5ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-24, monoclonal
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7-7.4
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1