Documentos clave
AX1697C
Supelco
Coulomat C
AQUASTAR®
Sinónimos:
Coulometric Cathode Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 16 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
AQUASTAR
AX1697C-1 is packaged in 20/400 glass bottle
AX1697C-30 is packaged in 38/430 poly-coated glass bottle
Nota de análisis
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3