Documentos clave
AX1697AN
Supelco
Coulomat A
Safer Formulation for Moisture Determination AQUASTAR®
Sinónimos:
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 7 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Pyridine-free and Chloroform-free.
AX1697AN-1 and AX1697AN-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AX1697AN-4 is packaged in 38/430 glass bottles.
Nota de análisis
Color: Colorless to light yellow
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C