AX0080
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤100 ppm Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup