Documentos clave
AT91/6-3D0
Millipore
Soporte NovaSeptum® GS
Sinónimos:
NovaSeptum Holder GS, 9-port TC64, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
1.0 mm
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Adaptador
64 mm TC inlet
64 mm TC outlet
Descripción general
El muestreo múltiple de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con el soporte NovaSeptum® GS, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Características y beneficios
Acabado superficie exterior: Lijado y pulido a Ra 0,5μm con electropulido, granallado con vidrio
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany