Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
agency
suitable for ISO 21675 2019
description
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
240 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Application
- Eliminación de partículas finas y microorganismos
- Determinación de sólidos en suspensión totales
- Filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA)
- Recolección de células y microorganismos
- Agua de grado para análisis de microplásticos
- Análisis de microplásticos
Features and Benefits
- El filtro de fibra de vidrio sin ligante conserva su integridad estructural hasta 500 °C de calentamiento.
- Aplicable para la filtración de gases calientes y los análisis gravimétricos.
- Mayor retención para la eliminación de partículas finas y microorganismos que el filtro de tipo APFA.
- Permite la determinación de sólidos totales suspendidos en el agua potable.
- Aplicable para filtrar proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 37 mm |
| pore size 90 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size, 90 % porosity | pore size 2.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 1.2 μm pore size |
| parameter 1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 500 °C max. temp., 1.2 mL/min-cm2 water flow rate |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material plain filter, white filter, glass fiber membrane | material plain filter, white filter, glass fiber membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?