Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Anticuerpos secundarios y de control
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Biochem/physiol Actions
Physical form
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir a 1 mg/ml con agua destilada estéril.
RELACIÓN F/P:
15 microgramos de FITC por mg de anticuerpo.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from donkey | description Chemicon®, from donkey | description Chemicon®, from donkey | description Chemicon®, from donkey |
| species reactivity mouse | species reactivity goat | species reactivity mouse | species reactivity rabbit |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable |
| biological source donkey | biological source donkey | biological source donkey | biological source donkey |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate biotin conjugate |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?