Documentos clave
AP1167
Sigma-Aldrich
Anti-TNS4 Mouse mAb (3B8)
liquid, clone 3B8, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-CTEN, Anti-C Terminal Tensin Like Protein, Anti-Tensin 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B8, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNS4(84951)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~52 kDa TNS4 protein.
Recognizes the ~52 kDa TNS4 protein in HeLa cells.
This Anti-TNS4 Mouse mAb (3B8) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of TNS4.
Inmunógeno
Full-length, recombinant human TNS4 (aa 1-481), expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Sakashita, K., et al. 2008. Ann Surg Oncol.15, 2606.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable