Saltar a
ALIGNED05
Guía de alineación de Millipore para filtración al vacío
47 mm, 5/PK
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
58 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Guía de alineamiento, 47 mm, 5/env
Estos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore y los kits de portafiltros todo vidrio Millipore de 47 mm.
Application
47 mm 5/ ENV
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
XX1514732ALIGNED25XX2004708
material
silicone
material
borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap
material
silicone
material
stainless steel screen
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
diam.
58 mm
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
-