Documentos
AG105
Sigma-Aldrich
Kit de tinción de mielina Black Gold II
Sinónimos:
Myelin stain kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
manufacturer/tradename
BLACK-GOLD
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
El Black-Gold II es un complejo aurohalofosfato que tiñe específicamente la mielina dentro del sistema nervioso central. La tinción Black-Gold II proporciona una alta resolución, un alto contraste, un tiempo de procesamiento histoquímico corto y una gran reproducibilidad. Black-Gold II es una versión nueva y mejorada de su predecesor, Black-Gold (nº de ref. AG390). Las ventajas del kit de tinción de mielina Black-Gold II de Millipore respecto al Black Gold I son su mejor solubilidad, que puede utilizarse a una concentración mayor, produce una tinción más uniforme y constante, tarda menos tiempo en teñir y no requiere procedimientos de intensificación posteriores a la tinción.
El uso de Black-Gold II se adapta a los estudios en los que se utiliza tejido fijado en formol y procesado sin disolvente. La técnica tiñe de color rojo-marrón oscuro grandes haces mielinizados, mientras que las fibras mielinizadas individuales aparecen de color negro. Este nuevo trazador puede utilizarse para localizar tanto la mielina normal como la patológica. Black-Gold II puede demostrar y caracterizar cambios específicos en la mielina asociados a la exposición a diversos neurotóxicos, como el ácido kaínico, la metanfetamina, la acrilamida, el ácido domoico, el ácido 3-nitropropiónico, el fluoruro de oro y la isoniacida.
El kit de tinción de mielina Black-Gold II también incluye tiosulfato de sodio y violeta de cresilo. La disolución de tiosulfato de sodio es necesaria para extraer el exceso de tinción Black-Gold II. Mientras que el violeta de cresilo es una tinción de Nissl que colorea los cuerpos celulares de un tono azulado brillante y se utiliza como contratinción con Black-Gold II
Pureza Black Gold II: No se encontró ninguna cantidad detectable de oro que no estuviera formando el complejo.
Iluminación Black Gold: Campo brillante o campo oscuro.
Solubilidad de Black Gold II: Libremente soluble en agua, disolución salina o ácidos diluidos.
Components
Black-Gold II: 150 mg de polvo seco, color amarillo.
Tinción violeta de cresilo: 150 mg polvo seco, color morado-negro.
Tiosulfato de sodio al 5 %: 10 ml
Physical form
Véase Componentes
Storage and Stability
El kit puede conservarse a temperatura ambiente. Lo ideal es mantener el polvo Black-Gold II en un desecador, debido a su naturaleza higroscópica. El polvo seco, si no se abre y se almacena adecuadamente, puede utilizarse hasta un año desde la fecha de recepción. Una vez resuspendido, la disolución de tinción Black-Gold II debe conservarse en la oscuridad a 4°C y puede utilizarse hasta un máximo de 3 meses.
TOXICIDAD: El compuesto parece ser de baja toxicidad. No obstante, no se ha evaluado exhaustivamente y, por lo tanto, debe manejarse con la precaución debida en el laboratorio. No destinado al consumo humano.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
L Schmued et al.
Brain research, 837(1-2), 289-297 (1999-08-06)
A novel haloaurophosphate complex called Black-Gold has been synthesized and applied to localize myelin within the central nervous system. The technique is tailored to studies using formalin fixed non-solvent processed tissue. The technique stains large myelinated tracts dark red-brown, while
Introducing Black-Gold II, a highly soluble gold phosphate complex with several unique advantages for the histochemical localization of myelin.
Schmued, Larry, et al.
Brain Research, 1229, 210-217 (2008)
J Marc Simard et al.
Translational stroke research, 3(Suppl 1), 155-165 (2012-06-19)
Subarachnoid hemorrhage (SAH) can lead to disabling motor, cognitive, and neuropsychological abnormalities. Part of the secondary injury to cerebral tissues associated with SAH is attributable to the neuroinflammatory response induced by blood. Heparin is a pleiotropic compound that reduces inflammatory
Zhaoqi Yan et al.
JCI insight, 5 (2019-04-03)
Dysregulation of the JAK/STAT signaling pathway is associated with Multiple Sclerosis (MS) and its mouse model, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE). Suppressors Of Cytokine Signaling (SOCS) negatively regulate the JAK/STAT pathway. We previously reported a severe, brain-targeted, atypical form of EAE
Ian Tagge et al.
PloS one, 11(4), e0152480-e0152480 (2016-04-08)
Cuprizone administration in mice provides a reproducible model of demyelination and spontaneous remyelination, and has been useful in understanding important aspects of human disease, including multiple sclerosis. In this study, we apply high spatial resolution quantitative MRI techniques to establish