Saltar a
ACK5050PG
Kit de concentración por afinidad Amicon® Pro Proteína G con unidad Amicon® 50 kDa Ultra-0.5
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
Amicon Ultra styrene-butadiene device, Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding), polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (AU0.5; for collection), polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
Pore size:
50 kDa NMWCO
Working volume:
10 mL
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
Amicon Ultra styrene-butadiene device, Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding), polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (AU0.5; for collection), polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Pro
parameter
10 mL sample volume
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (antibody labeling), protein purification: suitable (concentration), protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
1 cm2
working volume
10 mL
pore size
50 kDa NMWCO
shipped in
wet ice
General description
Código del filtro: PLCGC
Este kit incluye 12/paquete Amicon Pro, 12/paquete Amicon Ultra NMWCO 50 kDa, 3 ml de resina de proteína G (capacidad de unión: 20 mg mg de IgG humana/ml de agarosa), 2 x 66 ml de tampón de unión/lavado, 12 ml de tampón de elución, 2,5 ml de tampón de neutralización
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Features and Benefits
Volumen final mínimo del concentrado: 15 µl
Physical form
Código de colores: Transparente con tapa rosa
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)