Documentos clave
ABT66
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CADM1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cell adhesion molecule 1, Immunoglobulin superfamily member 4, IgSF4, Nectin-like protein 2, NECL-2, Spermatogenic immunoglobulin superfamily, SgIgSF, Synaptic cell adhesion molecule, SynCAM, Tumor suppressor in lung cancer 1, TSLC-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CADM1(23705)
Descripción general
La CADM1 (también conocida como molécula de adhesión celular 1, proteína 2 similar a la nectina, molécula de adhesión celular sináptica IgSF4 y TSLC-1) es una parte supresora tumoral de la superfamilia de inmunoglobulinas y se ha observado que muestra una expresión reducida en muchos tumores sólidos diferentes. También se ha observado que la CADM1 desempeña un papel en la formación de la estructura celular epitelioide. Investigaciones recientes también han vinculado la CADM1 a la mediación de comportamientos emocionales y sociales y habilidades motoras. La CADM1 también puede ser importante en trastornos psiquiátricos y conductuales como el autismo.
Inmunógeno
Péptido lineal que corresponde a la CADM1 humana.
Aplicación
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la CADM1 en células NIH/3T3, A431 y HeLa.
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la CADM1 utilizando este anticuerpo anti-CADM1 validado para utilizar en WB e IC.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Calidad
Evaluado mediante transferencia Western en lisado de células PC3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2 µg/ml de este anticuerpo detectó la CADM1 en 10 µg de lisado de células PC3.
Descripción de destino
~48 kDa y 37 kDa observados.
Isoforma 1 (48 kDa), isoforma 2 (37 kDa).
Forma física
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de células PC3
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Eunju Lee et al.
Cancer, 119(9), 1752-1760 (2013-01-12)
The objective of this study was to discover molecular biomarkers associated with the recurrence of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The authors retrospectively analyzed the hypermethylation status of 11 genes using methylation-specific polymerase chain reaction (PCR) and the expression of
Fanqiang Kong et al.
Oncology letters, 21(2), 103-103 (2020-12-31)
Glioblastoma (GBM) is a type of malignant tumor occurring in the brain that severely influences the life of affected individuals. GBM cells are highly infiltrative, which is one of the main obstacles in the treatment of the disease. Numerous microRNAs
Peter J Chockley et al.
The Journal of clinical investigation, 128(4), 1384-1396 (2018-01-13)
During epithelial-mesenchymal transition (EMT) epithelial cancer cells transdifferentiate into highly motile, invasive, mesenchymal-like cells, giving rise to disseminating tumor cells. Few of these disseminated cells successfully metastasize. Immune cells and inflammation in the tumor microenvironment were shown to drive EMT