ABT1488
Anti-MCAM/CD146 Antibody
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rabbit
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected MCAM/CD146 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad