ABS2235
Anti-TFF2
Sinónimos:
Spasmolytic polypeptide, Trefoil factor 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N/A, polyclonal
mol peso
calculated mol wt 14.17 kDa
observed mol wt ~17 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
mouse ... Tff2(21785)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Mouse stomach tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TFF2 in Mouse stomach tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFF2 in mouse stomach tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TFF2 in Western Blotting application (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected TFF2 in Immunohistochemistry applications (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable