ABS1513-I-AF488
Anti-phospho-Ubiquitin Antibody (Ser65), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Ubiqutin, Ser65 phosphorylated, Ub, Ser65 phosphorylated
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer65)
Información sobre el gen
human ... UBB(7314)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CCCP treatment-induced ubiquitin Ser65 phosphorylation in PINK1-expressing HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable