ABS1030
Anti-Apolipoprotein D Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
ApoD, Apolipoprotein D, Apo-D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOD(347)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody at 1:5000 dilution detected endogenouse Apolipoprotein D in 5 µl of human plasma (Bottcher, A., et al. J. Lipid Res. 2000. 41: 905–915.)
Signaling
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 0.05 µg of purified human Apolipoprotein D
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance."
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1