ABN73
Anti-Neutral amino acid transporter (ASCT2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neutral amino acid transporter B(0), Baboon M7 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, Solute carrier family 1 member 5
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC1A5(6510)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neutral amino acid transporter on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human placenta tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable