ABN473
Anti-GPR Antibody3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
G-protein coupled receptor 3, ACCA orphan receptor
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR3(2827)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected GPR3 in human spleen cells.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GPR3 in 15 µg of EL4 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
EL4 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable