Documentos clave
ABN454
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo oligómero anti-Tau (T22), serum, from rabbit
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
Descripción general
La proteína tau asociada a microtúbulos (UniProt P10636; también conocida como proteína de los ovillos neurofibrilares, filamento-tau helicoidal emparejado, PHF-tau) está codificada por el gen MAPT (también conocido como TAU, MAPT1, MTBTL) (ID del gen 4137) en humanos. En la patología de la enfermedad de Alzheimer (EA), la acumulación de la proteína tau asociada a microtúbulos tiene lugar principalmente en las neuronas. La proteína tau se acumula en los dominios somatodendrítico y axonal de las neuronas. Tau también se acumula en el cuerpo celular como ovillos neurofibrilares (NFT). La muerte celular y las lesiones sinápticas se producen con independencia de la formación de NFT, y la investigación indica que la formación de NFT por sí sola es insuficiente para la neurodegeneración, lo que sugiere que los agregados de tau solubles pueden ser las especies de tau más tóxicas y patológicamente significativas. Los oligómeros Tau son neurotóxicos cuando se aplican extracelularmente a las células neuronales cultivadas, y los oligómeros tau (pero no las fibrillas) inducen neurodegeneración y disfunción sináptica y mitocondrial in vivo. Además, los investigadores pueden utilizar los oligómeros tau como un biomarcador fiable para diferenciar los cerebros del Alzheimer de los cerebros no Alzheimer con edades equivalentes.
Especificidad
T22 reconoce y neutraliza específicamente la tau oligomérica; T22 no muestra reactividad significativa con el monómero tau, las fibrillas tau, los Aβ oligómeros, las fibrillas Aβ, los oligómeros de α-sinucleína o las fibrillas de α -sinucleína (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Inmunógeno
Oligómeros Tau-441 (Tau-F, Tau-4, 2N4R isoforma) humanos recombinantes (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Aplicación
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos (dot blot) (especificidad): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó tau oligómera, pero no tau monómera ni fibrillas tau.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:245-1 000 de un lote representativo detectó oligómeros tau en cortezas frontales de pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) y enfermedad de cuerpos de Lewy (LBD) (cortesía del Prof. Rakez Kayed, University of Texas, Galveston).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó tau oligómera en cortes de tejido cerebral de encefalopatía traumática crónica (CTE), mientras que se observó poca o ninguna inmunorreactividad del oligómero tau en cortes cerebrales humanas sin ETC. La inmunorreactividad del oligómero tau se ubicó con la de tau pThr231 con una conformación cis, pero no con tau pThr231 con una conformación trans, entre pThr231 y Pro232 (Kondo, A., et al. (2015). Nature. 523(7561):431-436.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó inmunorreactividad de oligómero tau en cortes de corteza frontal incluidos en parafina de cerebros enfermos de Alzheimer (EA) (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 .000 de un lote representativo detectó el oligómero tau en encefalopatía traumática crónica (ETC) en lisado de agregado de Tau.
Análisis de Western Blotting: lotes representativos detectaron el oligómero tau, pero no tau monómera, o cualquier otra proteína oligómera y fibrilar (Wu J.W., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(3):1856-1870; Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó oligómeros tau, pero no monómero tau ni filamentos helicoidales emparejados (PHF) (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26 (5):1946-1959.).
Análisis mediante ELISA: lotes representativos detectaron oligómeros tau formados vitro, así como oligómeros tau en extractos cerebrales solubles en PBS de pacientes con parálisis supranuclear progresiva (PSP) (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2012). Sci. Rep. 2:700; Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26 (5):1946-1959.).
Análisis mediante ELISA: un lote representativo mostró reactividad selectiva hacia el oligómero tau, mientras que exhibió una inmunorreactividad muy reducida hacia fibrillas tau, y ninguna reactividad hacia tau monómera, u otros oligómeros o fibrillas de proteínas (por ejemplo, Aβ, α-sinucleína, o polipéptido amiloide de islotes) (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26 (5):1946-1959.).
Análisis mediante Inmunoprecipitación: lotes representativos causaron inmunoprecipitación del oligómero tau procedente de cerebros de enfermos de Alzheimer (EA), pero no los cerebros sin EA (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2012). Sci. Rep. 2:700; Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Análisis de neutralización: lotes representativos neutralizaron la toxicidad del oligómero tau a las células del neuroblastoma humano SH-SY5Y (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2012). Sci. Rep. 2:700; Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26 (5):1946-1959.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad del oligómero tau en cortes cerebrales incluidos en parafina de pacientes con parálisis supranuclear progresiva (PSP) (Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959).
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-Tau (T22) oligómera está validado para utilizar en inmunotransferencia por puntos, ELISA, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, neutralización e inmunoelectrotransferencia.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó oligómeros tau en lisado de tejido cerebral humano de enfermos de Alzheimer (EA), pero no tejido sin EA.
Descripción de destino
Variable dependiendo del tamaño de los oligómeros.
Forma física
Sin purificar
Suero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,02%.
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Mahmoud B Maina et al.
Cells, 10(3) (2021-04-04)
The self-assembly of tau into paired helical filaments (PHFs) in neurofibrillary tangles (NFTs) is a significant event in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Numerous post-translational modifications enhance or inhibit tau assembly into NFTs. Oxidative stress, which accompanies AD, induces multiple post-translational
Ron Balczon et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(9), e21807-e21807 (2021-08-13)
Pneumonia causes short- and long-term cognitive dysfunction in a high proportion of patients, although the mechanism(s) responsible for this effect are unknown. Here, we tested the hypothesis that pneumonia-elicited cytotoxic amyloid and tau variants: (1) are present in the circulation
Youssra K Al-Hilaly et al.
Journal of molecular biology, 429(23), 3650-3665 (2017-09-19)
Alzheimer's disease is characterized by the self-assembly of tau and amyloid β proteins into oligomers and fibrils. Tau protein assembles into paired helical filaments (PHFs) that constitute the neurofibrillary tangles observed in neuronal cell bodies in individuals with Alzheimer's disease.
Thomas Tousseyn et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(9), 873-888 (2015-08-01)
We examined the brains of 266 patients with prion disease (PrionD) and found that 46 patients (17%) had Alzheimer disease (AD)-like changes. To explore potential mechanistic links between PrionD and AD, we exposed human brain aggregates (BrnAggs) to a brain
Ron Balczon et al.
FEBS open bio, 10(11), 2464-2477 (2020-10-09)
Infection of rat pulmonary microvascular endothelial cells with the bacterium Pseudomonas aeruginosa induces the production and release of cytotoxic oligomeric tau and beta amyloid (Aβ). Here, we characterized these cytotoxic amyloids. Cytotoxic behavior and oligomeric tau were partially resistant to digestion