ABN34
Anti-PDE11A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Dual 3′,5′-cyclic-AMP and -GMP phosphodiesterase 11A, cAMP and cGMP phosphodiesterase 11A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDE11A(50940)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE11A in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human hippocampus tissue lysate