General description
La raicilla (UniProt: P02751; también conocida como proteína superenrollada de la raicilla ciliar) está codificada por el gen Crocc (también conocido como Kiaa0445) (ID del gen: 230872) en especies murinas. La raicilla es un componente estructural importante de la raicilla ciliar, una estructura similar al citoesquelético en las células ciliadas que se origina desde el cuerpo basal en el extremo proximal de un cilio y se extiende proximalmente hacia el núcleo celular. Contribuye a la cohesión del centrosoma antes de la mitosis. En las células ciliadas, se asocia con las raicillas ciliares, pero en las células no ciliadas se localiza entre, alrededor y en los extremos proximales de los centriolos. Se disocia de los centriolos al comienzo de la D7 de la mitosis y se reasocia con ellos en anafase. La mayor expresión de la raicilla se encuentra en las células fotorreceptoras de la retina. Se han comunicado expresiones menores en cerebro, tráquea y riñón. En los fotorreceptores retinianos las raicillas se extienden desde los cuerpos basales hasta las terminales sinápticas y anclan las membranas del retículo endoplásmico a lo largo de su longitud. Durante el desarrollo embrionario, está enriquecida a lo largo de los dominios apicales del neuroepitelio en la zona ventricular cerebral, en los primordios del epitelio pigmentario retiniano y en la neurorretina. La raicilla contiene un dominio de cabeza globular y un dominio de cola que consiste en estructuras de hélice superenrollada extendidas. El dominio de la cabeza puede ser necesario para dirigirse al cuerpo basal y unirse a una cadena ligera de la cinesina. (Ref.: Yang, J., et al. (2002). J. Cell Biol. 159(3): 431-440).
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la raicilla en hipocampo y corteza cerebral murinos. Se dirige a un epítopo dentro de los 188 aminoácidos de la región C-terminal.
Immunogen
Fragmento recombinante etiquetado con His que corresponde a 188 aminoácidos de la región C-terminal de la raicilla murina.
application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50-250 de un lote representativo detectó la Rootletin (raicilla) en la corteza cerebral de ratón y tejidos de retina de ratón.
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la raicilla en aplicaciones de inmunocitoquímica (Veleri, S., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la raicilla en aplicaciones de inmunoprecipitación (Yang, J., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Análisis de inmunofluorescencia: un lote representativo detectó la raicilla en aplicaciones de inmunofluorescencia (Sun, X., et. al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-raicilla, Nº de ref. ABN1714, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido a la raicilla y se ha probado en inmunocitoquímica, inmunohistoquímica (parafina) e inmunoprecipitación.
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en hipocampo de ratón.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó la raicilla en hipocampo de ratón.
Target description
~227 kDa observados; 226,95 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en PBS con 50 % de glicerol y sin azida.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.