ABN1464
Anti-GRP-78
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
ground squirrel (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA5(3309)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRP-78 in human cerebellum, human pancreas, human small intestine, and human tonsil tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GRP-78 in NIH/3T3 cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GRP-78 in 10 µg of A431 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable