ABF215
Anti-UNC93B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
UNC93B1 protein
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UNC93B1(81622)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected UNC93B1 in human heart tissue.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected UNC93B1 in 15 µg of human heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human heart tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable