ABE86
Anti-CHD-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, CHD-3, ATP-dependent helicase CHD3, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi2-alpha, Zinc finger helicase, hZFH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD3(1107)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected CHD-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable