Saltar al contenido
ABE44
Anticuerpo anti-trimetilhistona H3 (Lys27)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
43
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La histona H3 es un componente central del nucleosoma. Los nucleosomas envuelven y compactan el ADN en la cromatina, limitando la accesibilidad del ADN a las maquinarias celulares que requieren ADN como plantilla. Las histonas, por tanto, desempeñan un papel central en la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, la replicación del ADN y la estabilidad cromosómica. La accesibilidad al ADN se regula a través de un complejo conjunto de modificaciones postraduccionales de las histonas, también denominado código de histonas, y remodelación de nucleosomas. La metilación de la lisina 27 de la histona H3 (H3K27) se asocia con la formación de heterocromatina y la represión transcripcional.
~17 kDa
Immunogen
Epítopo: Lys27
Péptido ramificado que corresponde a la histona H3 humana metilada en la Lys27.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la histona H3 en células NIH/3T3.
Ensayo de inhibición peptídica: Este anticuerpo bloqueó el péptido en extractos de células HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys27) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la histona H3 trimetilada en la lisina 27( H3K27me3). Se verifica la especificidad de este policlonal purificado mediante transferencia por puntos (DB), publicado en revistas con revisión científica externa y validado en WB, ICC, PIA.
Subcategoría investigación
Histonas
Biochem/physiol Actions
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Este anticuerpo reconoce la histona H3 metilada en la Lys27.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de HeLa e histona H3 recombinante.
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de células HeLa y la histona H3 recombinante.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectaron la histona H3 en 10 µg de extracto ácido de HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)