Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFE2L2(4780)
General description
El factor 2 relacionado con el NF-E2 (factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2) es un activador de la transcripción que se une a los elementos de respuesta antioxidante (ARE) en las regiones promotoras de los genes diana. El factor 2 relacionado con el NF-E2 interviene en el aumento de la actividad coordinada de los genes en respuesta al estrés oxidativo. El factor 2 relacionado con el NF-E2 también puede participar en la activación transcripcional de los genes del grupo beta-globina. El factor 2 relacionado con NF-E2 se expresa ampliamente, y donde más se expresa es en músculo adulto, riñón, pulmón, hígado y músculo fetal.
~75 kDa observados. Se sabe que existen dos isoformas en 68 kDa (isoforma 1) y 66 kDa (isoforma 2). Esta proteína se ha observado en ~75 kDa debido a la abundancia de residuos ácidos encontrados en Nrf2, lo que la hace migrar de forma anómala en el SDS-PAGE (Abu-Bakar, A., et al. (2007) Drug Metab Dispos. 35(5):787-794.). Puede observarse una forma ubiquitinada del factor 2 relacionado con el NF-E2 en ~110 kDa (Li, J., et al (2005). Toxicol Sci. 83(2):313-328.).
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al C-terminal del factor 2 relacionado con el NF-E2 humano.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó el factor 2 relacionado con el NF-E2 en 10 µg de lisado de células Jurkat.
Análisis inmunocitoquímico: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó el factor 2 relacionado con el NF-E2 en células no tratadas y tratadas con peróxido de hidrógeno (Nota: la tinción citoplásmica aumenta con el estrés oxidativo).
Análisis inmunocitoquímico: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó el factor 2 relacionado con el NF-E2 en células no tratadas y tratadas con peróxido de hidrógeno (Nota: la tinción citoplásmica aumenta con el estrés oxidativo).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-factor 2 relacionado con NF-E2 es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico, dirigido al factor 2 relacionado con NF-E2 que se ha probado en inmunotransferencia Western e ICC.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Factores de transcripción
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del factor 2 relacionado con el NF-E2
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células Ramos
Lisado de células Ramos
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Ramos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el factor 2 relacionado con el NF-E2 en 10 µg de lisado de células Ramos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el factor 2 relacionado con el NF-E2 en 10 µg de lisado de células Ramos.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?