ABE278
Anti-MILI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Piwi-like protein 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Piwil2(57746)
rat ... Piwil2(306011)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Fluoresence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in embyronic testis cross sections. (Vagin, W., et al. (2009). Genes Dev. 23(15):1749-1762.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory. (Aravin, A.A., et al. (2007). Science. 316(5825):744-747.)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MILI in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
RAW264.7 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable