ABE1856
Anti-CEP152 Antibody, N-Term
from rabbit
SinĆ³nimos:
Centrosomal protein of 152 kDa
About This Item
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEP152(22995)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CEP152 in U2OS cells transfected with myc-Plk4 and HEK293T cells transfected with Flag-Cep152-2 (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP152, N-Term in U2OS cells (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33;Greitzer-Antes, D., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 13):2914-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CEP152, N-Term in HEK293T cells transfected with Flag-Cep152-2 (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33).
Epigenetics & Nuclear Function
Quality
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CEP152 in 10 Āµg of U2OS cell lysate.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
ĀæNo encuentra el producto adecuado? Ā
Pruebe nuestro Herramienta de selecciĆ³n de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Certificados de anƔlisis (COA)
Busque Certificados de anĆ”lisis (COA) introduciendo el nĆŗmero de lote del producto. Los nĆŗmeros de lote se encuentran en la etiqueta del producto despuĆ©s de las palabras Ā«LotĀ» o Ā«BatchĀ»
ĀæYa tiene este producto?
Encuentre la documentaciĆ³n para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de cientĆficos tiene experiencia en todas las Ć”reas de investigaciĆ³n: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, SĆntesis quĆmica, CromatografĆa, AnalĆtica y muchas otras.
PĆ³ngase en contacto con el Servicio tĆ©cnico