ABE1420
Anti-Mediator complex subunit 25
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 25, Activator interaction domain-containing protein 1, Activator-recruited cofactor 92 kDa component, ARC92
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MED25(81857)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Peptide Inhibition Analysis: 2 µg/mL from a representative lot blocked Mediator complex subunit 25 in mouse brain tissue lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mediator complex subunit 25 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash