ABE1000
Anti-FOXM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXM1(2305) , MPP2(4355)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FOXM1 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable