Merck
ABC10
Anticuerpo anti-Megf10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10, Multiple EGF-like domains protein 10
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
7
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Megf10(70417)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
ABN44ABE332MABN807
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q6DIB5
UniProt accession no.
O15520
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
Q5T1H1
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
General description
La proteína 10 de dominios tipo factor de crecimiento epidérmico múltiple (Megf10) es una proteína transmembrana de tipo 1 con múltiples dominios extracelulares similares al EGF. La Megf10 está altamente expresado en el cerebro, y desempeña un papel importante en la fagocitosis de las células apoptóticas. Esta función puede realizarse mediante la interacción de Megf10 con la proteína transportadora de casetes de unión al ATP (ABCA1). Estudios anteriores han sugerido que la Megf10 puede estar involucrada en la captación de péptidos amiloides β en el cerebro. Por consiguiente, la Megf10 puede desempeñar un papel en la enfermedad de Alzheimer.
~130 kDa observados
Immunogen
Epítopo: Dominio citoplásmico
Proteína recombinante etiquetada con histidina que corresponde al dominio citoplásmico dela Megf10 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en células de retina y tejido cerebral caudal P7. Imagen por cortesía del laboratorio del Dr. Joshua Sanes, Universidad de Harvard.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la proteína Megf10 utilizando este anti-Megf10 validado para usar en WB e IF.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la Megf10 en el dominio citoplásmico.
Otras homologías: Rata (homología de secuencia del 98% y Humana (homología de secuencia del 92%).
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido retiniano de ratón
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido retiniano de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la Megf10 en 10 µg de lisado de tejido retiniano de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dai Shi et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
It has been hypothesised that inhalational anaesthetics such as isoflurane (Iso) may trigger the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), while the gaseous anaesthetic xenon (Xe) exhibits many features of a putative neuroprotective agent. Loss of synapses is regarded as one
Michael Surala et al.
EMBO reports, 25(5), 2348-2374 (2024-04-09)
Microglia sculpt developing neural circuits by eliminating excess synapses in a process called synaptic pruning, by removing apoptotic neurons, and by promoting neuronal survival. To elucidate the role of microglia during embryonic and postnatal brain development, we used a mouse
Hiroyuki Konishi et al.
The EMBO journal, 39(22), e104464-e104464 (2020-09-23)
Microglia are the principal phagocytes that clear cell debris in the central nervous system (CNS). This raises the question, which cells remove cell debris when microglial phagocytic activity is impaired. We addressed this question using Siglechdtr mice, which enable highly
Lingjie Li et al.
International journal of molecular sciences, 25(2) (2024-01-23)
Synapse loss is one of the most critical features in Alzheimer's disease (AD) and correlates with cognitive decline. Astrocytes mediate synapse elimination through multiple EGF-like domains 10 (MEGF10) pathways in the developing and adult brain to build the precise neural
Yin-Peng Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 105-105 (2016-11-09)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 (CPEB3) regulates target RNA translation in neurons. Here, we examined CPEB3 distribution and function in the mouse retina. CPEB3 is expressed in retinal neurons, including those located in the inner nuclear layer (INL) and
Contenido relacionado
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABC1004053252550188