AB9742
Anti-14-3-3 σ Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
chicken, bovine, rat, human, sheep, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Sfn(528453)
chicken ... Sfn(408037)
human ... SFN(2810)
mouse ... Sfn(55948)
rat ... Sfn(313017)
sheep ... Sfn(443032)
Descripción general
The 14-3-3 sigma antibody is one of a panel of antibodies that were generated against 14-3-3 isoforms and have demonstrated their potential for use as an ELISA-based diagnostic tool. These antibodies will allow the research to investigate the role of this protein in key cellular processes and neurological disorders such as Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer′s and Parkinson′s Disease.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable