AB9328
Anti-Thioredoxin 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
TRX1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
human (sequence homology 14/15)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TXN(7295)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Suggested dilution and blocking buffer is TBST containing 5% non-fat milk. Suggested gel percentage is 15%. Suggested incubation time is overnight.
Neuroscience
Oxidative Stress
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable